2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57794-100MG PC57794-1G PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA 32.2 EUR
APOSPC57794-100MG APOSPC57794-1G APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567869
CAS nummer: 2377846-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III