2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57795-1G PC57795-250MG PC57795-5G
APOSPC57795-1GEA 38 EUR
APOSPC57795-1G APOSPC57795-250MG APOSPC57795-5G
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide
Formule: C₁₇H₂₀BF₆NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32177068
CAS nummer: 2135636-84-7