Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,4,4,5,5-Pentafluoro-1,2,3-trichlorocyclopentene
PC5793-1G PC5793-5G
APOSPC5793-1GEA 214 EUR
APOSPC5793-1G APOSPC5793-5G
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Formule: C₅Cl₃F₅
MW: 261.405 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039452
CAS nummer: 3824-97-3