2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5801-10G PC5801-2.5G
APOSPC5801-10GEA 379 EUR
APOSPC5801-10G APOSPC5801-2.5G
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene
Formule: C₆H₄Cl₂F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461614
CAS nummer: 885275-95-6