2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 116 EUR
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formule: C₄H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08461628
CAS nummer: 933668-39-4