(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 200 EUR
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrF₄
MW: 206.964 g/mol
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026486
CAS nummer: 933600-87-4