2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane, 2H-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane
PC5826-1G PC5826-25G PC5826-5G
APOSPC5826-1GEA 105 EUR
APOSPC5826-1G APOSPC5826-25G APOSPC5826-5G
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₄H₃F₆I
MW: 291.962 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038313
CAS nummer: 883449-40-9