1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 136 EUR
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Formule: C₁₀H₆F₁₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026454
CAS nummer: 948014-28-6