2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 103 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115891
CAS nummer: 886497-94-5