5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 57 EUR
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11520696
CAS nummer: 105827-74-5