2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 780 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltpunt: 150…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026462
CAS nummer: 1159512-50-1