3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 128 EUR
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formule: C₈H₄ClF₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763619
CAS nummer: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III