α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 150 EUR
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formule: C₉H₇F₅O
Kookpunt: 67…68 °C (5 mm Hg)
Smeltpunt: 81…82 °C
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086181
CAS nummer: 1988-60-9