2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 544 EUR
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Kookpunt: 191 °C
Dichtheid: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115888
CAS nummer: 886497-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II