3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 46.8 EUR
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094314
CAS nummer: 518070-20-7