3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 58.4 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
MW: 149.165 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094317
CAS nummer: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1 II