3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 337 EUR
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094319
CAS nummer: 518070-23-0