4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 39.5 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094323
CAS nummer: 222978-03-2
UN: 3261
ADR: 8 III