2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 36.6 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094326
CAS nummer: 252004-38-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable