2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5937-1G PC5937-5G PC5937-25G
APOSPC5937-1GEA 55.5 EUR
APOSPC5937-1G APOSPC5937-5G APOSPC5937-25G
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094328
CAS nummer: 518070-26-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III