3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 51.2 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Kookpunt: 146 °C
Dichtheid: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00467355
CAS nummer: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III