3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 132 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094334
CAS nummer: 519059-03-1