4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 643 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094335
CAS nummer: 519059-04-2