(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (1S)-N-{1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl}methylamine
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 658 EUR
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779102
CAS nummer: 1212332-00-7