1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5969O-100G PC5969O-25G PC5969O-5G
APOSPC5969O-100GEA 687 EUR
APOSPC5969O-100G APOSPC5969O-25G APOSPC5969O-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Formule: C₁₅H₇F₂₁O₂
Kookpunt: 122 °C (4 mm Hg)
Smeltpunt: 48…53 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236108
CAS nummer: 17741-60-5
EINECS: 241-732-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III