1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 238 EUR
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Formule: C₈H₂F₁₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094337
CAS nummer: 150223-14-6