4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6024-1G PC6024-5G PC6024-25G
APOSPC6024-1GEA 49.7 EUR
APOSPC6024-1G APOSPC6024-5G APOSPC6024-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059129
CAS nummer: 957207-09-9