4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 408 EUR
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059128
CAS nummer: 1159512-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III