4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 132 EUR
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026483
CAS nummer: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III