4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 5-(Aminomethyl)-2-bromobenzotrifluoride
PC6027-1G PC6027-250MG PC6027-5G
APOSPC6027-1GEA 213 EUR
APOSPC6027-1G APOSPC6027-250MG APOSPC6027-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇BrF₃N
MW: 254.047 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026484
CAS nummer: 1159512-70-5
UN: 2735
ADR: 8 III