1H-Perfluoroheptane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6030-1G PC6030-25G PC6030-5G PC6030-250MG
APOSPC6030-1GEA 77.5 EUR
APOSPC6030-1G APOSPC6030-25G APOSPC6030-5G APOSPC6030-250MG
1H-Perfluoroheptane 97%
1H-Perfluoroheptane
Formule: C₇HF₁₅
Kookpunt: 96…97 °C
Dichtheid: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042108
CAS nummer: 375-83-7