3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6035-1G PC6035-5G PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA 110 EUR
APOSPC6035-1G APOSPC6035-5G APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115920
CAS nummer: 886498-79-9