2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,4,4,4-Pentafluorobut-1-ene
PC6047-25G PC6047-5G
APOSPC6047-25GEA 1370 EUR
APOSPC6047-25G APOSPC6047-5G
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922835
CAS nummer: 721946-08-3