2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 73 EUR
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07692289
CAS nummer: 105626-77-5