Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 125 EUR
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05669605
CAS nummer: 866154-36-1