2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6058-1G
PC6058-25G
PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA
23.4
EUR
APOSPC6058-1G
APOSPC6058-25G
APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Formule:
C₁₂H₁₁FN₂ Smeltpunt: 73…75 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10567164 CAS nummer: 28898-03-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |