3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 132 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922838
CAS nummer: 185946-05-8