6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 148 EUR
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formule: C₆HF₁₁
Kookpunt: 74…75 °C (760 mm Hg)
Dichtheid: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156093
CAS nummer: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3,III