1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexadecane
PC6086B-5G PC6086B-1G
APOSPC6086B-5GEA 90.6 EUR
APOSPC6086B-5G APOSPC6086B-1G
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
1-(Perfluorohex-1-yl)decane
Formule: C₁₆H₂₁F₁₃
MW: 460.317 g/mol
Kookpunt: 105…106 °C (3 mm Hg)
Dichtheid: 1.291 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236704
CAS nummer: 147492-59-9