1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 804 EUR
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formule: C₈H₅F₁₃
Kookpunt: 114…116 °C
Dichtheid: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236705
CAS nummer: 80793-17-5