3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6088D-1G PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA 117 EUR
APOSPC6088D-1G APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Formule: C₉H₆F₁₃IO
Kookpunt: 90 °C (1,5 mm Hg)
Smeltpunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236070
CAS nummer: 38550-44-6