11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecan-1-ol
PC6088T-10G PC6088T-1G PC6088T-5G
APOSPC6088T-10GEA 805 EUR
APOSPC6088T-10G APOSPC6088T-1G APOSPC6088T-5G
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Formule: C₁₇H₂₃F₁₃O
MW: 490.343 g/mol
Kookpunt: 110…115 °C (1 mm Hg)
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236706
CAS nummer: 134052-01-0