Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 158 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10567166
CAS nummer: 887574-32-5