4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Isocyanato-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Isocyanato-α,α,α-trifluoro-o-xylene
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 77.5 EUR
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.145 g/mol
Kookpunt: 190…191 °C
Dichtheid: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427212
CAS nummer: 51903-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III