1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 118 EUR
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formule: C₁₁H₅F₁₉O
Kookpunt: 100 °C (7 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198022
CAS nummer: 31200-98-3