N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6126-1G PC6126-5G
APOSPC6126-1GEA 139 EUR
APOSPC6126-1G APOSPC6126-5G
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Formule: C₄H₆F₃N
Kookpunt: 73…74 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777214
CAS nummer: 80395-37-5
UN: 1993
ADR: 3,III