5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 80.4 EUR
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094341
CAS nummer: 180302-35-6
UN: 3265
ADR: 8 III