4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 116 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₆ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027451
CAS nummer: 1211010-30-8