4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC6194-1G PC6194-250MG PC6194-5G
APOSPC6194-1GEA 264 EUR
APOSPC6194-1G APOSPC6194-250MG APOSPC6194-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547943
CAS nummer: 86988-50-3