4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6195-1G PC6195-250MG PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA 193 EUR
APOSPC6195-1G APOSPC6195-250MG APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547944
CAS nummer: 86988-49-0